Få mere at vide
Lu AF21934, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465707
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465707 5 mg -
16459536 50 mg -
16444286 100 mg 100mg
16442968 10 mg -
16402566 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16465707 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100366
MedChemExpress Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Lu AF21934 is a selective and brain-penetrant mGlu4 receptor positive allosteric modulator with an EC50 of 500 nM for mGlu4 receptor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lu AF21934
Fysisk form Solid
CAS 1445605-23-1
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H16Cl2N2O2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 80 mg/mL (253.81 mM)
SMIL O=C([C@@H]1[C@H](C(N)=O)CCCC1)NC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2
Molekylvægt (g/mol) 315.2
Formel vægt 315.2
Procent renhed 99.75%