Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LTURM 34
Beskrivelse
LTURM 34 is a potent DNA-PK inhibitor (IC50 = 34 nM). Exhibits 170-fold selectivity for DNA-PK over PI3-K. Attenuates proliferation of a wide range of tumor cell lines in vitro. LTURM 34 also increases CRISPR-Cas9 deletion efficiency.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 8-(4-Dibenzothienyll)-2-(4-morpholinyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one |
| CAS | 1879887-96-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | DNA-dependent Protein Kinase Inhibitors |
| Molekylær formel | C24H18N2O3S |
| Renhed | 0.98 |