Få mere at vide
Axygen™ LTS Kompatibel pipettespids
Artikelnummer. 30090446 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
200μ l
1.000μ l
Format:
Genindlæs dæk
Stativ
TipStation™
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Format Sterilitet Pakningsstørrelse
30090446 200μ l Stativ Ikke steril -
30090426 1.000μ l Stativ Ikke steril -
30090440 1.000μ l Genindlæs dæk Ikke steril Pakke med 768
30090435 1.000μ l Stativ Steril -
30090424 200μ l Genindlæs dæk Ikke steril Pakke med 960
30090457 200μ l Stativ Steril -
30090451 200μ l TipStation™ Ikke steril -
30090443 200μ l TipStation™ Steril -
30090456 20μ l Stativ Ikke steril -
30090447 20μ l Genindlæs dæk Ikke steril Pakke med 960
30090434 20μ l Stativ Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30090446 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. LT200R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 DKK
    396.11 DKK / Pakke med 960
    Spare 59.89 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk designet til at reducere ubehag og optimeret til at arbejde med Rainin LiteTouch Pipettere. Spidserne tilbyder komfort, du kan føle med en reduktion af kraften, der kræves for at forsegle og skubbe ud, hvilket muliggør en strømlinet oplevelse fra aspiration til dispensering.
  • De Axygen LTS kompatible spidser er ergonomisk designet til at reducere ubehag og optimeret til at arbejde med Rainin LiteTouch Pipettere
  • Spidserne tilbyder komfort, du kan føle med en reduktion af kraften, der kræves for at forsegle og skubbe ud, hvilket muliggør en strømlinet oplevelse fra aspiration til dispensering.
  • Fleksibelt tætningsområde optimeret til at arbejde med LTS pipetter gør det muligt at bruge mindre kraft under pipettering
  • Gradueringslinjer til hurtig nøjagtighedskontrol
  • Finpunktdesign til sprød prøvedispensering
  • Ultra Clear USP Klasse VI harpiks
  • Alle tips er certificeret RNase-/DNase-fri, Human gDNA-, PCR-hæmningsfri og ikke-pyrogene.
  • Tips tilbydes i en række forskellige emballageformater; racked, racked/filtred, tip station, reload stacks, og vores mere bæredygtige løsning: Axygen HybridRack™ Pipettip.
  • Ikke-sterilt produkt kan autoklaveres ved 122 °C i 15 minutter
  • Fremstillet i USA og mødes ISO standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Pipette tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Rainin LTS LiteTouch
Uddannet Nej
Materiale Plast
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er alle produkter kun til forskningsbrug eller generel laboratoriebrug. *Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer. Ikke til brug hos mennesker. Disse produkter er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Corning Life Sciences fremsætter ingen krav vedrørende disse produkters ydeevne til kliniske eller diagnostiske anvendelser. Cornings produkter er ikke specifikt designet og testet til diagnostisk test. Mange Corning produkter, selvom de ikke er specifikke for diagnostisk test, kan bruges i arbejdsgangen og forberedelsen af testen efter kundens skøn. Kunder kan bruge disse produkter til at understøtte deres krav. Vi kan ikke fremsætte nogen påstande eller udsagn om, at vores produkter er godkendt til diagnostisk test, hverken direkte eller indirekte. Kunden er ansvarlig for enhver afprøvning, validering og/eller lovpligtige indsendelser, der kan være nødvendige for at understøtte sikkerheden og effektiviteten af deres tilsigtede anvendelse.