Beskrivelse
- De Axygen LTS kompatible spidser er ergonomisk designet til at reducere ubehag og optimeret til at arbejde med Rainin LiteTouch Pipettere
- Spidserne tilbyder komfort, du kan føle med en reduktion af kraften, der kræves for at forsegle og skubbe ud, hvilket muliggør en strømlinet oplevelse fra aspiration til dispensering.
- Fleksibelt tætningsområde optimeret til at arbejde med LTS pipetter gør det muligt at bruge mindre kraft under pipettering
- Gradueringslinjer til hurtig nøjagtighedskontrol
- Finpunktdesign til sprød prøvedispensering
- Ultra Clear USP Klasse VI harpiks
- Alle tips er certificeret RNase-/DNase-fri, Human gDNA-, PCR-hæmningsfri og ikke-pyrogene.
- Tips tilbydes i en række forskellige emballageformater; racked, racked/filtred, tip station, reload stacks, og vores mere bæredygtige løsning: Axygen HybridRack™ Pipettip.
- Ikke-sterilt produkt kan autoklaveres ved 122 °C i 15 minutter
- Fremstillet i USA og mødes ISO standarder
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Format | Genindlæs dæk |
| Tip stil | Standard |
| Produkttype | Pipette tips |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Rainin LTS LiteTouch |
| Vis mere |
Medmindre andet er angivet, er alle produkter kun til forskningsbrug eller generel laboratoriebrug. *Ikke beregnet til brug i diagnostiske eller terapeutiske procedurer. Ikke til brug hos mennesker. Disse produkter er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet. Corning Life Sciences fremsætter ingen krav vedrørende disse produkters ydeevne til kliniske eller diagnostiske anvendelser. Cornings produkter er ikke specifikt designet og testet til diagnostisk test. Mange Corning produkter, selvom de ikke er specifikke for diagnostisk test, kan bruges i arbejdsgangen og forberedelsen af testen efter kundens skøn. Kunder kan bruge disse produkter til at understøtte deres krav. Vi kan ikke fremsætte nogen påstande eller udsagn om, at vores produkter er godkendt til diagnostisk test, hverken direkte eller indirekte. Kunden er ansvarlig for enhver afprøvning, validering og/eller lovpligtige indsendelser, der kan være nødvendige for at understøtte sikkerheden og effektiviteten af deres tilsigtede anvendelse.