Få mere at vide
Grant Instruments™ ecocool™ Kølet/opvarmet cirkulationsbad
Beskrivelse
- Eco-tilstand optimerer den nødvendige kølingskontrol, hvilket muliggør hurtig nedkøling, når det er nødvendigt.
- Ægte energibesparelse i forhold til konkurrerende enheder, der kun tænder eller slukker for kompressoren.
- Intuitiv brugergrænseflade
- Spildfrit afløb foran.
- Bygget i Storbritannien efter de højeste specifikationer, 5 dages forsendelse, 4 års brancheførende garanti.
- Moderne, slankt, attraktivt design
- Termostat og køler fungerer i harmoni, ingen af dem fungerer alene, hvilket eliminerer enhver fare for overophedning eller frysning.
- Enkelt frontafbryder for brugervenlighed.
- Ingen sideventiler - placeres, så den passer til brugeren, ikke enheden.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Kølekapacitet | 250W ved 20 °C, 230W ved 10 °C, 185W ved 0 °C, 115W ved -10 °C, 40W ved -10 °C |
| Temperaturområde | -20 °C til +100 °C |
| Vise | 4 cifret LED |
| Model- | ecocool™ 100 |
| Forudindstillede temperaturer | 3 |
| Temperaturstabilitet | 0,05 °C |
| garanti | 4 år |
| Bredde (metrisk) | 245 mm |
| Bredde (metrisk) interiør | 154 mm |
| Vis mere |