Få mere at vide
Grant Instruments™ ecocool™ Kølet/opvarmet cirkulationsbad
Artikelnummer. 15419224
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C til +100 °C
-25 °C til +150 °C
Kapacitet (metrisk):
5 l
6 l
Model-:
ecocool™ 100
ecocool™ 150
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde Kapacitet (metrisk) Model- Pakningsstørrelse
15419224 -25 °C til +150 °C 6 l ecocool™ 150 Hver
15499214 -20 °C til +100 °C 5 l ecocool™ 100 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15419224 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. ECOCOOL 150R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40790.00 DKK
    38098.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 2691.03 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Sparer op til 80 % i forhold til standard kompressorenheder. Grant Instruments™ ecocool™ Kølede/opvarmede cirkulationsbade leveres samlet som sæt klar til brug, komplet med tilbehørsslange, clips og stik som standard.
  • Eco-tilstand optimerer den nødvendige kølingskontrol, hvilket muliggør hurtig nedkøling, når det er nødvendigt.
  • Ægte energibesparelse i forhold til konkurrerende enheder, der kun tænder eller slukker for kompressoren.
  • Intuitiv brugergrænseflade
  • Spildfrit afløb foran.
  • Bygget i Storbritannien efter de højeste specifikationer, 5 dages forsendelse, 4 års brancheførende garanti.
  • Moderne, slankt, attraktivt design
  • Termostat og køler fungerer i harmoni, ingen af dem fungerer alene, hvilket eliminerer enhver fare for overophedning eller frysning.
  • Enkelt frontafbryder for brugervenlighed.
  • Ingen sideventiler - placeres, så den passer til brugeren, ikke enheden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 6 l
Kølekapacitet 400W ved 20 °C, 330W ved 10 °C, 200W ved 0 °C, 109W ved -10 °C, 60W ved -10 °C
Temperaturområde -25 °C til +150 °C
Vise Fuld farve QVGA TFT
Varmekapacitet 6 L
Model- ecocool™ 150
Forudindstillede temperaturer 3
Temperaturstabilitet 0,02 °C
garanti 4 år
Bredde (metrisk) 245 mm
Bredde (metrisk) interiør 154 mm
Højde (metrisk) 640 mm
Dybde (metrisk) interiør 118 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 29 kg
Spænding 120/230 V
Frekvens 50/60 Hz