Få mere at vide
IKA™ LT 5.28 Trykreguleringsventil
Artikelnummer. 17503626 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Temperaturkontroljakke af Laboratory Reactor Vessel
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17503626 Temperaturkontroljakke af Laboratory Reactor Vessel
1 options
Artikelnummer. 17503626 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020100227
 Begrænset vare
På lager
Trykreguleringsventilen LT 5.28 bruges til at regulere trykket i temperaturreguleringskappen på laboratoriereaktorbeholderen.
  • Trykreguleringsventilen LT 5.28 bruges til at regulere trykket i temperaturreguleringskappen på laboratoriereaktorbeholderen efter at temperaturreguleringsslangerne er blevet frakoblet.
  • Ventilen forhindrer dannelsen af et overtryk, som kan skyldes en temperaturændring af mediet i temperaturreguleringskappen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Temperaturkontroljakke af Laboratory Reactor Vessel