Få mere at vide
LSZ-102, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474468
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16474468 10 mg -
16417197 5 mg 5mg
16410787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474468 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111486
MedChemExpress LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
LSZ-102 is a potent, orally bioavailable selective estrogen receptor degrader with an IC50 of 0.2 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LSZ-102
CAS 2135600-76-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H17F3O4S
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (212.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC2=C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)C)SC4=CC(O)=CC=C42)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 470.46
Formel vægt 470.46
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death