Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LSN 3318839
Descrizione
LSN 3318839 is a potent glucagon-like peptide-1 receptor (GLP1-R) positive allosteric modulator (EC50 = 14 nM). Acts as a molecular glue to stabilize peptide ligand and GLP1 receptor interaction. Potentiates activity of GLP-1 (7-36) (Cat. No. 2082) and the low-affinity metabolite GLP-1 (9-36) (Cat. No. 3266). LSN 3318839 alone or in combination with Sitagliptin (Cat. No. 6816) lowers glucose level in animal models of diabetes. LSN 3318839 is orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | (R)-2-(2-(1-((R)-1-(2,6-Dichloro-3-cyclopropylphenyl)ethyl)-1H-imidazo[4,5-c]pyridin-6-yl)phenyl)propanoic acid |
| CAS | 2764704-18-7 |
| Mængde | 5 mg |
| Mål | Glucagon-Like Peptide 1 Receptor Modulators |
| Molekylær formel | C26H23Cl2N3O2 |
| Renhed | 0.98 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?