Få mere at vide
Corning™ LSE™ Shaking Incubators
Shop alle Corning produkter
Holder:
4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml kolber
49 l kolber
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, EU- og UK-stik
Hastighedsområde:
20 til 300 omdr./min.
20 til 400 omdr./min.
Vægt (metrisk):
37,7 kg
63,6 kg
Beskrivelse
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1 L flasks.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 19 mm |
| Hastighedsområde | 20 til 400 omdr./min. |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz, EU- og UK-stik |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient +5° to 80°C in 0.1° increments |
| Holder | 49 l kolber |
| Produkttype | Incubator |
| Temperatur nøjagtighed | ±0.25°C, ±0.1°C |
| Materiale | Exterior: Cold rolled steel; Interior: Mirrored stainless steel |
| Dybde (engelsk) | 19.25 in. |
| Dybde (engelsk) Interiør | 14.75 in. |
| Vis mere |