Få mere at vide
Corning™ LSE™ Shaking Incubators
Artikelnummer. 15947971 Shop alle Corning produkter
Holder:
4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml, 16 x 125 ml kolber
49 l kolber
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, EU- og UK-stik
Hastighedsområde:
20 til 300 omdr./min.
20 til 400 omdr./min.
Vægt (metrisk):
37,7 kg
63,6 kg
Artikelnummer. 15947971
Brand: Corning™ 6752
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cabinet-style incubator has compact footprint and can be stacked to maximize space efficiency. Built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks.
This cabinet-style incubator has a compact footprint and can also be stacked to maximize space ­efficiency. The built in orbital shaker accepts a large assortment of platforms and clamps that can accommodate flasks, Petri dishes, and test tube racks. The maximum capacity is 4 x 1 L flasks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 20 til 400 omdr./min.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, EU- og UK-stik
Temperaturområde (metrisk) Ambient +5° to 80°C in 0.1° increments
Holder 49 l kolber
Produkttype Incubator
Temperatur nøjagtighed ±0.25°C, ±0.1°C
Materiale Exterior: Cold rolled steel; Interior: Mirrored stainless steel
Dybde (engelsk) 19.25 in.
Dybde (engelsk) Interiør 14.75 in.
Dybde (metrisk) 55 cm
Dybde (metrisk) interiør 37.5 cm
Højde (engelsk) 22.25 in.
Højde (metrisk) 58 cm
Højde (metrisk) interiør Chamber: 38.1 cm
Bredde (engelsk) 23 in.
Bredde (metrisk) 42.5 cm
Bredde (metrisk) interiør Chamber: 34.3 cm
Vægt (engelsk) 83 lb.
Vægt (metrisk) 37,7 kg
Vise Digital
Stil Cabinet
Timer rækkevidde 0 to 99 min.