Få mere at vide
Corning™ LSE™ Rystende rugemaskinetilbehør, platforme
Artikelnummer. 16855721 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Inkluderer:
12 x 250 ml kolbeklemmer
20 x 125 ml kolbeklemmer
30 x 50 ml kolbeklemmer
6 x 1 l flaskeklemmer
8 x 500 ml kolbeklemmer
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
16855721 30 x 50 ml kolbeklemmer
16815721 6 x 1 l flaskeklemmer
16825721 8 x 500 ml kolbeklemmer
16835721 12 x 250 ml kolbeklemmer
16845721 20 x 125 ml kolbeklemmer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16855721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480166
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5962.70 DKK
    5536.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 425.93 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med LSE 71L rysteløge
Med kolbeklemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Platform
Til brug med (udstyr) LSE 71L rystende rugemaskine
Inkluderer 30 x 50 ml kolbeklemmer