Få mere at vide
Corning™ LSE™ Rystende rugemaskinetilbehør, plastikklemmer
Artikelnummer. 16813440 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Holder:
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder
16813440 1000 ml
16803440 125 ml
16279601 250 ml
16289601 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16813440 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480152
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.42 DKK
    434.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 33.42 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Til brug med LSE rystende rugemaskine
Fremstillet af polypropylen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Holder 1000 ml
Produkttype Klemme
Til brug med (udstyr) LSE Bordrystende rugemaskine