Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital Shaker Clamps
Artikelnummer. 16833440 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
LSE 71 l rysteinkubator
Artikelnummer. 16833440
Brand: Corning™ 480167
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For holding Erlenmeyer flasks
For use with Corning™ LSE™ Orbital Shaker and Corning™ LSE™ Low Speed Orbital Shaker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Clamp
Til brug med (udstyr) LSE 71 l rysteinkubator