Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital Shaker uden platform
Shop alle Corning produkter
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Corning LSE orbital shaker opfylder en række forskellige ryste- og blandingsanvendelser. En kraftig børsteløs motor og modbalanceret rystemekanisme giver en jævn drift til mange års problemfri brug. Forskellige platforme (bestilles separat) er tilgængelige og er let udskiftelige.
- To platformsmuligheder i rustfrit stål
- 19 mm kredsløb til beluftning af kulturer og farvningsgeler
- Stort digitalt display med enkelt-knap kontrol
- Digital kontrol af rystehastighed og tid
- Sikker til brug i kølerum eller inkubator
- Maksimal kapacitet: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml eller 16 x 125 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 19 mm |
| Hastighedsområde | 20 til 300 rpm |
| Spænding | 230 V |
| Strømstyrke | 0,25 A |
| Stiktype | UK-stik |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Materiale | Platform i rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B x H) | 312 x 255 x 130 mm |
| Højde (metrisk) | 130 mm |
| Længde (metrisk) | 312 mm |
| Vis mere |