Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital Shaker uden platform
Artikelnummer. 11961991 Shop alle Corning produkter
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11961991
Brand: Corning™ 6781NP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
To platformsmuligheder i rustfrit stål.
De Corning LSE orbital shaker opfylder en række forskellige ryste- og blandingsanvendelser. En kraftig børsteløs motor og modbalanceret rystemekanisme giver en jævn drift til mange års problemfri brug. Forskellige platforme (bestilles separat) er tilgængelige og er let udskiftelige.
  • To platformsmuligheder i rustfrit stål
  • 19 mm kredsløb til beluftning af kulturer og farvningsgeler
  • Stort digitalt display med enkelt-knap kontrol
  • Digital kontrol af rystehastighed og tid
  • Sikker til brug i kølerum eller inkubator
  • Maksimal kapacitet: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml eller 16 x 125 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 19 mm
Hastighedsområde 20 til 300 rpm
Spænding 230 V
Strømstyrke 0,25 A
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Platform i rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H) 312 x 255 x 130 mm
Højde (metrisk) 130 mm
Længde (metrisk) 312 mm
Bredde (metrisk) 255 mm
Vægt (metrisk) 7.3 kg
Model- NP
Timer rækkevidde 30 sek - 99 minutter 50 sekunder i 10 sekunders trin, under 10 min.
i trin på 1 sekund, timer HOLD-funktion min.