Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital shaker med flad platform
Artikelnummer. 11981991 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
11981991 UK-stik Hver
10359009 EU-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11981991 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6782FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9575.00 DKK
    8943.94 DKK / Pakke med 1
    Spare 631.06 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ideel til farvning og vask af skrøbelige geler
De Corning LSE Low Speed Orbital Shaker inkluderer en 30 x 30 cm platform og er ideel til farvning og affarvning af geler, vaskeklatter og generelle blandingsapplikationer. Hastighed kan indstilles fra 3 til 60 rpm og timeren kan indstilles til op til 2 timer eller til kontinuerlig drift.
  • Ideel til farvning og vask af skrøbelige geler
  • Blide bevægelser forhindrer skumdannelse af væsker
  • Enkel analog styring med let-drejelige knapper
  • 19 mm kredsløb til blotting, gelfarvning og generel blanding
  • Sikker til brug i kølerum og inkubator
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Orbit 19 mm
    Hastighedsområde 3 til 60 rpm
    Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 70 °C
    Strømstyrke 0,15 A
    Stiktype UK-stik
    Frekvens 50/60 Hz
    Dimensioner (L x B) 295 x 295 mm
    Dimensioner (L x B x H) 340 x 295 x 160 mm
    Højde (metrisk) 160 mm
    Længde (metrisk) 395 mm
    Længde (metrisk) platform 295 mm
    Bredde (metrisk) 295 mm
    Vægt (metrisk) 5 kg
    Model- FP
    Platform stil Flad
    Timer rækkevidde 20 til 120 i 10 minutters trin, HOLD-funktion
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.