Få mere at vide
Corning™ LSE™ Orbital shaker med flad platform
Artikelnummer. 10359009 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
UK-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
10359009 EU-stik Hver
11981991 UK-stik Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10359009 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6781FP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9475.00 DKK
    8855.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 619.94 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Ideel til farvning og vask af skrøbelige geler
De Corning LSE Low Speed Orbital Shaker inkluderer en 30 x 30 cm platform og er ideel til farvning og affarvning af geler, vaskeklatter og generelle blandingsapplikationer. Hastighed kan indstilles fra 3 til 60 rpm og timeren kan indstilles til op til 2 timer eller til kontinuerlig drift.
  • Ideel til farvning og vask af skrøbelige geler
  • Blide bevægelser forhindrer skumdannelse af væsker
  • Enkel analog styring med let-drejelige knapper
  • 19 mm kredsløb til blotting, gelfarvning og generel blanding
  • Sikker til brug i kølerum og inkubator
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Orbit 19 mm
    Hastighedsområde 3 til 60 rpm
    Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 70 °C
    Strømstyrke 0,15 A
    Stiktype EU-stik
    Frekvens 50/60 Hz
    Dimensioner (L x B) 295 x 295 mm
    Dimensioner (L x B x H) 340 x 295 x 160 mm
    Højde (metrisk) 160 mm
    Længde (metrisk) 395 mm
    Længde (metrisk) platform 295 mm
    Bredde (metrisk) 295 mm
    Vægt (metrisk) 5 kg
    Model- FP
    Platform stil Flad
    Timer rækkevidde 20 til 120 i 10 minutters trin, HOLD-funktion min.