Få mere at vide
Corning™ LSE™ Nutating Mixer, EU-stik
Artikelnummer. 17700799 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
17700799 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 17700799 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2700.00 DKK
    2519.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.86 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 18-01-2027
En lille 3D-mixer i personlig størrelse, der er ideel til eksperimenter i omgivelser og kølerum. Ideel til anvendelser såsom immunhistokemi, blanding og resuspendering af små beholdere i blod- eller centrifugerør, der holdes sikkert til blanderen med en måtte med fordybninger.
  • Lille fodaftryk
  • Kølerumskompatibel
  • Dimplet måtte
  • 3D Bevægelse
  • Ideel til blanding og resuspendering af prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 0.8 kg
Tilt vinkel 20°
Spænding 120 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Strømstyrke 0,03 A
Bæreevne (engelsk) 1.75 lb.
Certificeringer/compliance cETLus
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (engelsk) 5,75 tommer.
Dybde (metrisk) 14.6 cm
Dimensioner (LxB) Platform 24 x 17 cm (9,5 x 6,75 tommer)
Fugtighedsområde ≤80 %, Ikke-kondenserende
Inkluderer Dimplet måtte
Garanti og servicetilbud 2 år