Få mere at vide
Corning™ LSE™ rotorer med fast vinkel
Artikelnummer. 11397681 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Volumen:
18 x 1,5 ml
6 x 50 ml
12 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
11397681 18 x 1,5 ml Hver
11367681 6 x 50 ml Hver
11377681 12 x 15 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397681 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 480139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5965.00 DKK
    5570.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 394.10 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rotorer med forskellige rørstørrelser og kapacitetskonfigurationer
Dette er en valgfri rotor til 6 x 50 ml rør, til brug med Corning™ LSETM Compact Centrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 18 x 1,5 ml
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Til brug med (udstyr) Corning™ LSE™ Kompakt centrifuge
Vinkel Fast