Få mere at vide
Corning™ LSE™ rotorer med fast vinkel
Shop alle Corning produkter
Volumen:
18 x 1,5 ml
6 x 50 ml
12 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Dette er en valgfri rotor til 6 x 50 ml rør, til brug med Corning™ LSETM Compact Centrifuge.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 12 x 15 ml |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Corning™ LSE™ Kompakt centrifuge |
| Vinkel | Fast |