Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digitalt vandbad, 6L
Artikelnummer. 15671312 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz, 2,4 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Elektriske krav Pakningsstørrelse
15671312 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A Hver
1 options
Artikelnummer. 15671312 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6775.00 DKK
    6327.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 447.29 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 14-04-2027
De Corning LSE Digital Water Bath er et bad i personlig størrelse med sømløst kammer, der kan rumme op til 6L vand eller kan fungere som tørbad ved brug af termiske perler.
  • Kompakt design
  • Korrosionsbestandigt kammer og dæksel i rustfrit stål
  • Kraftig 500W varmelegeme programmeret af LED digital controller
  • Præcis temperaturstyring med hydraulisk termostat
  • Gavldæksel i rustfrit stål medfølger, som hjælper med at holde på varmen og minimere fordampning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Controller type PID
Oversigt Vandbad
Kapacitet (metrisk) 6 L
Temperaturområde Omgivende forhold +5 til 99 °C
Vise Digital LED
Dimensioner (D x B x H) 29 x 38 x 23 cm (11,4 x 14,9 x 9,0 tommer)
Mål (D x B x H) Indvendig 17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 tommer)
Bredde (engelsk) 14,9 tommer
Bredde (engelsk) Interiør Kammer: 12,6 tommer.
Bredde (metrisk) 38 cm
Bredde (metrisk) interiør 32 cm Kammer
Højde (engelsk) 9,0 tommer.
Højde (engelsk) Interiør Kammer: 6,9 tommer.
Højde (metrisk) 23 cm
Højde (metrisk) interiør 18 cm
Dybde (engelsk) Interiør Kammer: 6,7 tommer.
Dybde (metrisk) 29 cm
Dybde (metrisk) interiør 17 cm Kammer
Vægt (engelsk) 19 lb.
Vægt (metrisk) 8.6 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A