Få mere at vide
Corning™ LSE Digital mikropladeryster
Artikelnummer. 11971991 Shop alle Corning produkter
Model-:
6781-4
6782-4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11971991
Brand: Corning™ 67824
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stor kapacitet– behandle op til 4 mikroplader
De Corning LSE digital mikropladeryster har digital kontrol af rystehastighed og køretid. En enkelt kontrolknap bruges til at indstille parametre, og værdier vises på et stort 3-cifret display. En robust base omslutter motoren for støjsvag, vibrationsfri drift.
Den medfølgende platform i rustfrit stål kan rumme op til 4 mikroplader (standard eller dyb brønd), og shakeren er sikker til brug i temperaturkontrollerede miljøer fra 4 °C til 65 °C.
  • Stor kapacitet – behandle op til 4 mikroplader
  • 3 mm kredsløb til resuspendering, homogenisering eller vortexing
  • Stort digitalt display med enkelt-knap kontrol af hastighedstid
  • Velegnet til kølerum eller inkubatorbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Model- 6782-4