Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digital tørbadevarmer
Artikelnummer. p-7079312 Shop alle Corning produkter
Antal blokke:
1
2
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15795893
Brand: Corning™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Blok låg
Corning™ LSE™ Digitale tørre badevarmere er tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og fireblokkonfigurationer og giver et bredt temperaturområde op til 150 C, °hvilket gør dem anvendelige til en række forskellige anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier.
De Corning Digitale tørre badevarmere er tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og fireblokkonfigurationer og giver et bredt temperaturområde op til 150 C, °hvilket gør dem anvendelige til en række forskellige anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier. De er designet til at inkorporere den bedste kombination af funktioner, herunder blokkapacitet, to skærme og en ekstern temperatursonde, der giver life science-forskere den selvtillid og effektivitet, de har brug for, når de arbejder med dyrebare prøver.
  • Enkelt-, dobbelt- og fireblokkapacitet for at maksimere prøvebehandlingen
  • Dobbelt display giver mulighed for nem overvågning af temperatur og tid
  • USB tilslutning muliggør sporbarhed af data
  • Støbt blokkammer giver fremragende temperaturensartethed
  • **Blokke sælges separat**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 150 °C
Type Tørbad/blok
Vise Digital, dobbelt
Til brug med (applikation) Molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier
Inkluderer Blok låg
Antal blokke 1
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Bredde (engelsk) 8,3''
Bredde (metrisk) 21 cm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 12 cm
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Spænding 230 V