Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digital tørbadevarmer
Artikelnummer. 16824651 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Antal blokke:
1
2
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU
STORBRITANNIEN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal blokke Spænding Stiktype unitSize
16824651 1 230 V STORBRITANNIEN -
15795893 1 230 V EU Hver
15703732 2 230 V EU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16824651 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6877SB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Block lid
Corning™ LSE™ Digitale tørre badevarmere er tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og fireblokkonfigurationer og giver et bredt temperaturområde op til 150 C, °hvilket gør dem anvendelige til en række forskellige anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier.
The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories. They have been designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples.
  • Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
  • Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
  • **Blocks sold separately**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stiktype STORBRITANNIEN
Temperaturområde (metrisk) Ambient +5° to 150°C
Type Dry Block Heater
Vise Digital, dual
Til brug med (applikation) Molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories
Inkluderer Block lid
Antal blokke 1
Temperatur nøjagtighed ± 0.3°C
Temperaturensartethed ±0.2°C
Bredde (engelsk) 8.3 in.
Bredde (metrisk) 21 cm
Højde (engelsk) 4.7 in.
Højde (metrisk) 12 cm
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Spænding 230 V