Få mere at vide
Corning™ LSE™ Digital tørbadevarmer
Artikelnummer. 15795893 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Antal blokke:
1
2
Spænding:
230 V
Stiktype:
EU
STORBRITANNIEN
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal blokke Spænding Stiktype Pakningsstørrelse
15795893 1 230 V EU Hver
16824651 1 230 V STORBRITANNIEN -
15703732 2 230 V EU -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15795893 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 6876SB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3700.00 DKK
    3455.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 244.58 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Blok låg
Corning™ LSE™ Digitale tørre badevarmere er tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og fireblokkonfigurationer og giver et bredt temperaturområde op til 150 C, °hvilket gør dem anvendelige til en række forskellige anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier.
De Corning Digitale tørre badevarmere er tilgængelige i enkelt-, dobbelt- og fireblokkonfigurationer og giver et bredt temperaturområde op til 150 C, °hvilket gør dem anvendelige til en række forskellige anvendelser inden for molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier. De er designet til at inkorporere den bedste kombination af funktioner, herunder blokkapacitet, to skærme og en ekstern temperatursonde, der giver life science-forskere den selvtillid og effektivitet, de har brug for, når de arbejder med dyrebare prøver.
  • Enkelt-, dobbelt- og fireblokkapacitet for at maksimere prøvebehandlingen
  • Dobbelt display giver mulighed for nem overvågning af temperatur og tid
  • USB tilslutning muliggør sporbarhed af data
  • Støbt blokkammer giver fremragende temperaturensartethed
  • **Blokke sælges separat**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stiktype EU
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5° til 150 °C
Type Tørblokvarmer
Vise Digital, dobbelt
Til brug med (applikation) Molekylærbiologi, histologi, kliniske, miljømæssige og industrielle laboratorier
Inkluderer Blok låg
Antal blokke 1
Temperatur nøjagtighed ±0,3 °C
Temperaturensartethed ±0,2 °C
Bredde (engelsk) 8,3''
Bredde (metrisk) 21 cm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 12 cm
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Spænding 230 V