missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LSDP5 (PLIN5) Monoclonal Antibody (OTI3G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies CF811701
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
LSDP5 (PLIN5) Monoclonal antibody specifically detects LSDP5 (PLIN5) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotTekniske data
| LSDP5 (PLIN5) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| O75052 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 9722 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI3G4 | |
| Unconjugated | |
| NOS1AP | |
| 2310076L09Rik; AI415325; AW109675; lipid droplet associated protein; lipid droplet-associated protein PAT-1; Lipid storage droplet protein 5; LSDA5; LSDP5; Mldp; Myocardial LD protein; Oxpat; Pat1; PAT-1; perilipin 5; perilipin-5; Plin5 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-196 of human NOS1AP produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion