Få mere at vide
Isofield™ LS400 ikke-sterile latex renrumshandsker - ISO Klasse 4/5 kompatibel
Fremragende albuelængde beskyttelse til ISO Klasse 4 renrum og derover. Ultra ren latexhandske er tredobbelt vasket i DI-vand med en overflade glat nok til dobbelt-itagning. Hvert parti af LS400 er testet for endotoksin og har meget lave niveauer af påviselig protein.
Brand: Isofield™ 10140S
Beskrivelse
- Ikke-sterile latex Renrumshandsker
- 400 m (16 tommer) albue længde
- Ambidekstrøs
- Naturlig farve
- Tekstureret håndflade og fingre
- Perlemanchet
- Lave endotoksinniveauer
- Proteinniveau mindre end 50μ g/g
- Kan tages på dobbelt
- IPA-resistente blækposer
- Acceptabelt kvalitetsniveau (AQL) 1.5
- Lavt antal partikler≥ 0,5μ m (tæller/cm 2 )< 1200
- Type B beskyttelse mod kemisk stænk (K, P, T)
Overholdelse af teknisk og dokumentation
- COA, COC Tilgængelig til download online
- QR-kode på kartoner giver mulighed for øjeblikkelig dokumenthentning
- Kemisk uskadelighed EN ISO 21420:2020
- Dimensionering og fingerfærdighed EN ISO 21420:2020 og EN ISO 374-2:2019
- Luftlæk og vandlækage EN ISO 374-2:2019
- Kemisk nedbrydning EN ISO 374-4:2019
- Kemisk gennemtrængning EN 16523-1:2015+A1:2018
- Viral penetration EN 16604:2004
- Endotoksintest EN 455-3
- EU-typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag II til PPE-forordningen (EU) 2016/425 som et kategori III-produkt
- UKCA typecertifikat EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Type B, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4:2019
- Opfylder de gældende væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i PPE-forordningen (2016/425) som indført i britisk lovgivning og ændret som et kategori III-produkt
Tekniske data
Ja | |
Nej | |
Neutral | |
Fuldt tekstureret | |
0.20 mm | |
Nej | |
6,69 mio | |
Pulverfri | |
Lille | |
4,33 mio | |
Renrum i sække | |
400 mm |
Klasse 100 (ISO 5) | |
1.5 | |
Engangsbrug | |
7,87 mio | |
Ambidekstrøs | |
Latex | |
0.17 mm | |
Renrumshandsker | |
Ikke steril | |
0.11 mm | |
16 tommer |