Få mere at vide
VELP Scientifica LS omrører
Artikelnummer. 17423652 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Hastighed:
50 til 2000 rpm
Artikelnummer. Hastighed
17423652 50 til 2000 rpm
1 options
Artikelnummer. 17423652 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. SA201A0151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00 DKK
    7686.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 823.32 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Analog overhead omrører med 40 Ncm drejningsmoment i stand til at omrøre op til 25 L.
Kraftig, sikker og nem at bruge
  • LS er en intuitiv omrører, der sikrer sikkerhed med beskyttelse mod overbelastning, overstrøm og overophedning.
  • Let at installere, modstandsdygtig og med et lille fodaftryk er LS dit bedste valg til prøver med medium viskositet.
  • VELP LS sikrer en jævn start og kraftig omrøring selv ved maksimal hastighed.
  • LS kan nå hastigheder på 2000 rpm og røre op til 25 L. Enheden kan styre viskositet med et maksimum på 25.000 mPa *s.
  • Den nemme borepatron er nem at lukke og kan rumme aksler med op til 10 mm diameter og kræver ikke noget værktøj.
Modstandsdygtig og let
  • LS er designet til at tilbyde en lang levetid selv under udfordrende driftsforhold.
  • Den specielle technopolymer struktur og IP 40 garanterer god kemikalieresistens og speciel håndtering, idet den er blandt de letteste på markedet.
  • Den robuste motor garanterer kontinuerlig drift gennem årene uden yderligere vedligeholdelsesomkostninger.
Tekniske data
Hastighed 50 til 2000 rpm
Volumen 25 L
Vise Analog
Spænding 110/230 V
Højde (engelsk) 8,5 tommer
Højde (metrisk) 215 mm
Længde (engelsk) 7,7 tommer
Længde (metrisk) 196 mm
Bredde (engelsk) 3,1 tommer.
Bredde (metrisk) 80 mm
Materiale Technopolymer, epoxymalet aluminiumslegering
Type Overhead omrører