Få mere at vide
LRE1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16475797 5 mg
16423068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100524
MedChemExpress LRE1 is a specific and allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
LRE1 is a specific and allosteric inhibitor of soluble adenylyl cyclase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LRE1
Fysisk form Powder
CAS 1252362-53-0
Farve Off-White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H13ClN4S
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (445.19 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC(N(CC2=CC=CS2)C3CC3)=CC(Cl)=N1
Molekylvægt (g/mol) 280.78
Formel vægt 280.78
Procent renhed 99.59%