Få mere at vide
WTW™ LR 925/01 2 Elektrodeledningsevnecelle
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 2-elektroder, grafit |
| Længde (metrisk) kabel | 1,5 m |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 100 °C |
| Diameter (metrisk) krop | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |