Få mere at vide
WTW™ LR 325/001 Måleceller for ledningsevne for rent vand
Artikelnummer. 10490632
Skift visning
Længde (metrisk) kabel:
1,5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) kabel Pakningsstørrelse
10490632 1,5 m Hver
1 options
Artikelnummer. 10490632 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 301962
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
To elektrodemåleceller med koncentriske elektroder af rustfrit stål til målinger i rent vand.
  • Præcise målte værdier takket være koncentriske elektroder uden kantfelter
  • Inkluderer flowbeholdere for at forhindre forkerte resultater på grund af kuldioxid
  • Ingen poloriseringseffekter takket være design i rustfrit stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celle konstant 0,01 cm -1
Til brug med (applikation) Måling af den iboende ledningsevne af renset vand i den farmaceutiske industri og produktion af halvledere
Temperaturområde (metrisk). 0 °C til 100 °C
Type Standard ledningsevne celle
Diameter (metrisk) krop 20 mm
Længde (metrisk) kabel 1,5 m
Materiale Stål, V4A
Inkluderer Temperaturføler, 1,5m Længde kabel med vandtæt stik
Model- LR 325/001