Få mere at vide
IKA™ LR 2000.2 Reaktorbeholder
Artikelnummer. 10498671 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Til LR-2.ST og LR 2000 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10498671 Til LR-2.ST og LR 2000 V Hver
1 options
Artikelnummer. 10498671 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0002509600
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne beholder til optimering og reproduktion af forskellige kemiske reaktioner, blandings- og homogeniseringsprocesser. IKA™ LR 2000.1 reaktorbeholder har dobbeltvægget glas, hurtigkoblinger og bundudløbsventil.
  • Til LR-2.ST og LR 2000 V systemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til LR-2.ST og LR 2000 V
Produkttype Reaktorbeholder