Få mere at vide
IKA™ LR 1000 styresystem
Artikelnummer. 16268611 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 mL
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
16268611 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 16268611 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025001991
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Omkostningseffektiv, modulopbygget laboratoriereaktor, der bruges til at optimere kemiske reaktionsprocesser samt til blandings-, dispergerings- og homogeniseringsopgaver i laboratorieskala, især i den kosmetiske og farmaceutiske industri. Tilpasser sig hurtigt og nemt til en lang række applikationer og krav.
Fremtrædende funktioner er dens intuitive menunavigation, integrerede pH- og temperatursensorforbindelse samt adskillige grænseflader, der tillader visning og lagring af procesrelevante data på en pc. Ved at bruge laboratoriesoftwaren labworldsoft™ (tilbehør) er det muligt selv at styre reaktoren via pc og foretage yderligere indstillinger. Derudover er der integreret en reguleringsventiltilslutning til fastgørelse af en magnetventil (tilbehør) til programbaseret kølevandsstyring.
Mediet kan opvarmes enten til en fast maksimal temperatur på °120 C eller til en indstillet temperatur af varmelegemet i bunden af beholderen. En temperaturføler inde i mediet sikrer, at den indstillede temperatur nås. Både en PT 100.30 temperaturføler og den tilsvarende beholder LR 1000.61 til låget er inkluderet i leveringen.
  • Komponenter i kontakt med mediet: rustfrit stål (ALSI 316 L), FFKM, PTFE, PEEK , borosilikatglas 3.3
  • Stor letlæselig TFT-skærm for nem menunavigation
  • Integreret reguleringsventiltilslutning til fastgørelse af magnetventil (tilbehør) til programbaseret kølevandsstyring
  • Integreret vejefunktion
  • Momenttrendmåling indikerer ændringer i produktviskositet
  • Integreret pH-sensortilslutning
  • RS 232 og USB interface til at betjene enheden med laboratoriesoftwaren labworldsoft
  • Standard samlingsbeslag på låget: 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14 til fleksibel tilpasning af yderligere udstyr
  • Kan udvides til brug med ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (tilbehør)
  • Vakuumventil medfølger i leveringen
  • Ankeromrører med PTFE-skrabere
  • Tilslutninger til fastgørelse af en kølekilde på bagsiden af enheden
  • Manuelt justerbart sikkerhedskredsløb
  • Integreret sikkerhedsafbrydelse, når beholder eller låg fjernes fra bunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 mL
Maks. Temperatur (metrisk) 120 °C
Materiale AISI 316L, 1.4571, borosilikatglas 3.3, PTFE, PEEK , FFKM
Vægt (metrisk) 23 kg
Inkluderer PT 100.30 temperaturføler,, Beholder LR 1000.61 til låget