Få mere at vide
IKA™ LR 1000 Basic System
Artikelnummer. 17832804 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk)
17832804 1000 ml
1 options
Artikelnummer. 17832804 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020119960
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-02-2027
LR 1000 basic er en omkostningseffektiv, modulær laboratoriereaktor designet til at optimere kemiske reaktionsprocesser samt til blanding, dispergering og homogenisering i laboratorieskala.
  • LR 1000 basic er en omkostningseffektiv, modulær laboratoriereaktor designet til optimering af kemiske reaktionsprocesser samt til blanding, dispergering og homogeniseringsanvendelse i laboratorieskala.
  • Reaktoren er specielt designet til de unikke anvendelseskrav, der definerer kosmetik- og medicinalindustrien.
  • Mediets temperatur kan være så høj som 120 °C.
  • Temperaturen på varmekilden, som er placeret i bunden af beholderen, styres tilsvarende for at nå den indstillede temperatur inde i mediet. En PT 100.30 temperatursensor og den tilsvarende beholder LR 1000.61 til låget er inkluderet i denne pakke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1000 ml
Maks. Temperatur (metrisk) 22 kg
Materiale Rustfrit stål (316L)