Få mere at vide
IKA™ LR 1000.3 Laboratoriereaktorbeholder
Artikelnummer. 15879871 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15879871 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15879871 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025001955
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelt egnet til optimering og reproduktion af kemiske reaktioner, blanding, dispergering og homogeniseringsprocesser i laboratorieskala.
  • De ultimative systemer, når det kommer til at optimere og reproducere kemiske reaktions-, blandings-, dispergerings- og homogeniseringsprocesser i laboratorieskala.
  • Kan tilpasses individuelt til at udføre adskillige opgaver, herunder: produktion af cremer og lotioner, og formaling og nedbrydning af faste stoffer og fibre i væsker eller polymerer.
  • Enkeltvæggede eller dobbeltvæggede beholdere fremstillet af borosilikatglas eller rustfrit stål fås, hver med eller uden bundtømningsventil.
  • Funktionalitet, sikkerhed og lang levetid er hovedmålene i udviklingen af IKA laboratoriereaktorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale FFKM, PEEK, Borosilikatglas (3.3)
Inkluderer 6 stik
Produkttype Reaktorbeholder
Standard konusled 2 x NS 29, 2 x NS 14, 2 x GL 14