Få mere at vide
R&L Enterprises™ LPG Propan og Butan Bunsenbrænder
Artikelnummer. 11709777 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Gas type:
Butan, LPG, Propan
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Gas type Pakningsstørrelse
11709777 Butan, LPG, Propan Hver
1 options
Artikelnummer. 11709777
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende løsning til opvarmning, sterilisering og forbrænding i laboratoriet. R&L Enterprises™ LPG Propan og Butan Bunsen brændere er designet til at arbejde ved propan 35 millibar og butan 28 millibar med passende trykreduktionsventiler monteret på gasflaskerne.
  • Opnår generelt temperaturer lidt lavere end dem, der opnås med naturgas, området er 850° til 950 °C
  • Flydende petroleumsgasser er mere søgende end enten kul eller naturgas - af denne grund er alle jetfly på LPG-brændere forseglet med en fugemasse
  • I tilfælde af at dyserne kan skiftes, skal der anvendes en fugemasse
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i kemisk resistent blå akrylfinish
  • Testet for flammekvalitet og lækage før pakning
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Butan, LPG, Propan
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Tétine stik
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 0.8 kg