Få mere at vide
Fisherbrand™ LPG Gas Security Bunsen brændere med Tétine Connector
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedsbunsenbrænder |
| Gas type | Butan, LPG, Propan |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Til brug med (applikation) | Tétine stik |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Inkluderer | T-Tine stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |