Få mere at vide
RL Enterprises™ Naturgas mikrobrænder med NF skrue G 1/2 stik
Shop alle Fisherbrand produkter
Højde (metrisk):
88 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Mikrobrænder |
| Gas type | Butan, Propan, LPG, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Til brug med (applikation) | NF skrue G 1/2 stik |
| Højde (metrisk) | 88 mm |
| Inkluderer | med NF skrue G 1/2 stik |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |