Få mere at vide
Fisherbrand™ Meker industribrænder med Tétine-tilslutning, 43 mm åbning
Artikelnummer. 11739806 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11739806
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ekstrem stærk flammestyrke til intensiv brug.
  • Bred og regulær flamme
  • Fremragende varmeeffekt
  • Håndtag på siden
  • Brænderåbning på 43 mm bred, højde på 180 mm
  • Flammestørrelse justerbar med 4 udskiftelige dyser
  • Fremstillet af forniklet messing
  • Toppen af brænderen er forsynet med perforeret stålhoved, som afgiver flere små, men meget store flammer
Tekniske data
Produkttype Industriel brænder, Meker
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Oversigt Forbrug 188L/t.
Højde (metrisk) 180 mm
Inkluderer T-Tine stik
nr. pr. pakke 1 hv.