Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu-brænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. p-8013994 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11795396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til glasarbejde og lodning.
  • Konstrueret med en gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
  • Brænderdiameter på 13 mm, total højde på 150 mm
Tekniske data
Produkttype Teclu brænder
Gas type Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer NF skrue G 0,5 i konnektor
nr. pr. pakke 1 hv.