Få mere at vide
Fisherbrand™ Teclu-brænder med NF-tilslutning, 13 mm åbning
Artikelnummer. 11785396 Shop alle Fisherbrand produkter
Gas type:
Butan, Propan, LPG, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11785396
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til glasarbejde og lodning.
  • Konstrueret med en gaskontrol nåleventil
  • Specielt designet konisk blandekammer, som gør det muligt for brænderen at afgive en meget varm flamme
  • Gas- og luftblandingen reguleres ved at justere det riflede hjul under røret
  • Brænderdiameter på 13 mm, total højde på 150 mm
Tekniske data
Produkttype Teclu brænder
Til brug med (udstyr) NF skrue G 0,5 i konnektor
Gas type Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) 13 mm
Til brug med (applikation) Glasarbejde og lodning
Højde (metrisk) 150 mm
Inkluderer NF stik
nr. pr. pakke 1 hv.