Få mere at vide
R&L Enterprises™ 13mm LPG Bunsenbrænder
Artikelnummer. 12832164 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
145 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12832164 145 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12832164
Forventet forsendelse: 25-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende løsning til opvarmning, sterilisering og forbrænding i laboratoriet. R&L Enterprises™ 13mm LPG Bunsenbrændere har et typisk gasforbrug på 107,5L i timen.
  • Til brug med propan og butangasser
  • Temperaturen opnås ved spidsen af den blå flammekegle
  • Konstrueret ved hjælp af en trykstøbt base malet i kemisk resistent blå akrylfinish
  • Testet for flammekvalitet og lækage før pakning
Tekniske data
Produkttype Bunsen Brænder
Gas type Butan, LPG, Propan
Diameter (metrisk) ydre indløb 13 mm
Højde (metrisk) 145 mm
nr. pr. pakke 5 Pk.
Vægt (metrisk) 0.8 kg