Få mere at vide
Buerkle™ LPDE Wide Mouth Wash Flasker
Shop alle Bürkle produkter
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Gul
Klarhed
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bred mundåbning for sikker påfyldning
- Gul gennemskinnelig farve med lysbeskyttelse
- Buet åbning på skruelåget til præcisionsstråledispensering uden sprøjt
- Farvekodede lukninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 39 mm |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Grøn |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Vaskeflaske |
| Kemisk etiket | Metanol |