Få mere at vide
Buerkle™ LPDE sikkerhedsvaskeflasker med lækagesikker udluftningsventil
Artikelnummer. p-8002322 Shop alle Bürkle produkter
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Umærket
Artikelnummer. 10735875
Brand: Buerkle™ 03102051
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udluftningsventilen sørger for, at overtrykket kan slippe ud og dryp forhindres. Med læksikker udluftningsventil kan indholdet ikke lække, når flasken er væltet som ved vaskeflasker med kugleventil eller udluftningshul.
  • Sikker fyldning på grund af bredhalset åbning 39 mm halsdiameter
  • Permanent tryk i henhold til GHS med stofnavn på tysk, engelsk, fransk og spansk, GHS-piktogrammer og CAS-nummer
  • LDPE gul transparent med lysbeskyttelse
  • Indhold 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemsigtig gul
Materiale LDPE
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Produkttype Sikkerhedsvaskeflaske
Kemisk etiket Acetone
Lukketype Skruelåg