Beskrivelse
- Sikker fyldning på grund af bredhalset åbning 39 mm halsdiameter
- Permanent tryk i henhold til GHS med stofnavn på tysk, engelsk, fransk og spansk, GHS-piktogrammer og CAS-nummer
- LDPE gul transparent med lysbeskyttelse
- Indhold 500 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Sikkerhedsvaskeflaske |
| Kemisk etiket | Ethanol |
| Lukketype | Skruelåg |