Learn More
Buerkle™ LPDE sikkerhedsvaskeflasker med lækagesikker udluftningsventil
Tous les produits Bürkle Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kemisk etiket:
Acetone
Destilleret vand
Ethanol
Isopropanol
Metanol
Umærket
Description
- Sikker fyldning på grund af bredhalset åbning 39 mm halsdiameter
- Permanent tryk i henhold til GHS med stofnavn på tysk, engelsk, fransk og spansk, GHS-piktogrammer og CAS-nummer
- LDPE gul transparent med lysbeskyttelse
- Indhold 500 ml
Spécification
Spécification
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemsigtig gul |
| Materiale | LDPE |
| Lukningsfarve | Rød |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Sikkerhedsvaskeflaske |
| Kemisk etiket | Isopropanol |
| Lukketype | Skruelåg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu