Få mere at vide
Thermo Scientific™ LP Vortex Mixer
Artikelnummer. 15288834 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Stiktype:
Amerikansk stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype unitSize
15288834 Amerikansk stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15288834 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88880017
Choose to continuously mix or pulse samples with our low profile vortex mixer.
Choose to continuously mix or pulse samples with the Thermo Scientific™ LP Vortex Mixer.
  • Low-profile design with small footprint
  • Continuous or pulsing functions
  • Speed Control: 0 to 3000rpm
  • Built-in safety features regarding current overload
Ordering Information:
Wide variety of optional accessories to accommodate different vessel types
Warranty: 2 years
garanti
2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 0 to 3000 rpm
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Produkttype Mixer
Certificeringer/compliance CE
Stiktype Amerikansk stik
Frekvens 50/60 Hz
Materiale Rubber Platform
Dimensioner (L x B x H) 8.3 x 6.1 x 3.3 in. (210 x 154 x 83 mm)
Højde (engelsk) 3.3 in.
Højde (metrisk) 83 mm
Længde (engelsk) 8.3 in.
Længde (metrisk) 210 mm
Bredde (engelsk) 6.1 in.
Bredde (metrisk) 154 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 6.8 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.1 kg
Model- LP Vortex Mixer
Driftstilstande Continuous, Touch
Garanti og servicetilbud 2 Years
Vis mere Vis mindre
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.