Få mere at vide
LP-211, MedChemExpress
Beskrivelse
LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LP-211 |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 1052147-86-0 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H34N4O |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (214.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2 |
| Vis mere |