missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Loxoprofen, TRC

Artikelnummer. 17962125
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17962125 1 g
17901175 25 mg
17952085 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17962125 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4729051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68767-14-6
Molekylær formel C15 H18 O3
Molekylvægt (g/mol) 246.3
Synonym Benzeneacetic acid, α-methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]-, α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentan-1-yl)methyl]phenyl]propionic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoic acid, 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionic acid, Loxoprofen
IUPAC navn 2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propansyre
SMIL CC(C(=O)O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Loxoprofen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
Formel vægt 246.1256
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.