Få mere at vide
Loxoprofen natrium, Mikromol™
Artikelnummer. 18002830
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18002830 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18002830 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3940.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Loxoprofen natrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Analyt- eller komponentnavne rac-Loxoprofen sodium salt
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H17 O3 . Na
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic Acid Sodium Salt, CS 600, Loxonin, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium Loxoprofen
InChI formel InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
IUPAC navn natrium; 2-[4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propanoat
Molekylvægt (g/mol) 268.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 268,1075 g/mol